Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample cuvettes
26, Sample cuvettes, with rubber stopper, barcoded, 7 ml, 13 mm, Sklo
Katalogové číslo HACHLCW906
Dodavatel:   Hach
Sample cuvettes
Katalogové číslo HACHLCW906
Dodavatel:  Hach
Sample cuvettes
Sample cuvettes
26, Sample cuvettes, with rubber stopper, barcoded, 7 ml, 13 mm, Sklo
Přejít na:
Price
2 210,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 25 KS
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
  • Available with or without lid
  • Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifikace
  • Délka optické dráhy:
    13 mm
  • Objem:
    7 ml
  • Materiál okna:
    Sklo
  • Popis:
    Sample cuvettes, with rubber stopper, barcoded
  • Sekvence:
    26