Microplates, 384-well
04, V-bottom, Přírodní, 14,4 mm, 384, -, 13 - 120 µl, 130 µl
Katalogové číslo 736-0152
Dodavatel: Greiner Bio-One
Přejít na:
Product Details & Documents
PP, without lid.
- High chemical and temperature resistance (−196 °C to +121 °C)
- Standard plates available with flat or V-shaped well profile
- Deep well Small Volume™ plates have a conical square well geometry with flat bottom that ensures accurate pipetting and thus reduces the dead volume
- Available in natural, black or white
Documents
Specifikace
- Poč. jamek:384
- Sterilní:-
- Barva:Přírodní
- Popis:V-bottom
- Výška:14,4 mm
- Sekvence:04
- Pracovní objem:13 - 120 µl
- Celkový objem:130 µl
- Využitelný objem:13 - 120 µl
- Cat. No.:736-0152
- Profil jamky:V-bottom
- Model:736-0152