Microplates, 384-well
01, F-bottom, Přírodní, 14,4 mm, 384, -, 15 - 145 µl, 152 µl
Katalogové číslo 736-0150
Dodavatel: Greiner Bio-One
Přejít na:
Product Details & Documents
PP, without lid.
- High chemical and temperature resistance (−196 °C to +121 °C)
- Standard plates available with flat or V-shaped well profile
- Deep well Small Volume™ plates have a conical square well geometry with flat bottom that ensures accurate pipetting and thus reduces the dead volume
- Available in natural, black or white
Documents
Specifikace
- Poč. jamek:384
- Sterilní:-
- Barva:Přírodní
- Popis:F-bottom
- Výška:14,4 mm
- Sekvence:01
- Pracovní objem:15 - 145 µl
- Celkový objem:152 µl
- Využitelný objem:15 - 145 µl
- Cat. No.:736-0150
- Profil jamky:F-bottom
- Model:736-0150