Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplates, 96-well
Microplates, 96-well
05, U-bottom (chimney well), natural, Červený, -
Katalogové číslo GREI650203_100
Dodavatel:   Greiner Bio-One
Microplates, 96-well
Katalogové číslo GREI650203_100
Dodavatel:  Greiner Bio-One
Microplates, 96-well
Microplates, 96-well
05, U-bottom (chimney well), natural, Červený, -
Přejít na:
Price
6 940,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
PP, untreated, without lid. These microplates are ideal for storage of DNA or RNA, stock cultures, and long-term storage of active agents. Versions available sterile or non sterile and with round, conical or flat bottom well shape.
  • Uniform external dimensions with 9 mm well to well spacing
  • Alphanumeric well coding
  • High chemical and temperature resistance (−196 to +121 °C)
  • Sealable with adhesive films, heat seals or CapMats
  • RNase- and DNase-free
Specifikace
  • Sterilní:
    -
  • Barva:
    Červený
  • Popis:
    U-bottom (chimney well), natural
  • Sekvence:
    05
  • Využitelný objem:
    50 - 300 µl
  • Cat. No.:
    GREI650203_100
  • Profil jamky:
    U-bottom
  • Celkový objem:
    355 µl