Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplates, 96-well
Microplates, 96-well
12, Black, FLUOTRAC™ 200 medium binding, 40 - 340 µl, 96, -, 392 µl
Katalogové číslo 736-0229
   Low Manufacturing Impact
Dodavatel:   Greiner Bio-One
Microplates, 96-well
Katalogové číslo 736-0229
Dodavatel:  Greiner Bio-One
   Low Manufacturing Impact
Microplates, 96-well
Microplates, 96-well
12, Black, FLUOTRAC™ 200 medium binding, 40 - 340 µl, 96, -, 392 µl
Přejít na:
Price
3 890,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 40 KS
Product Details & Documents
PS, without lid. A large number of different 96-well microplates are available in a wide variety of surface treatments with a choice of well profile, and with either solid or µClear® bottom. All plates are free of DNase, RNase and human DNA, and are non-pyrogenic.
Specifikace
  • Poč. jamek:
    96
  • Doporučený pracovní objem:
    40 - 340 µl
  • Sterilní:
    -
  • Popis:
    Black, FLUOTRAC™ 200 medium binding
  • Sekvence:
    12
  • Celkový objem:
    392 µl
  • Cat. No.:
    736-0229
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact