Orders LinkContactUsLinkComponent
Polyethylene stoppers
Polyethylene stoppers
Bílá, PE, 14/23
Katalogové číslo 217-0718
Dodavatel:   SciLabware
Polyethylene stoppers
Katalogové číslo 217-0718
Dodavatel:  SciLabware
Polyethylene stoppers
Polyethylene stoppers
Bílá, PE, 14/23
Přejít na:
Price
478,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
These PE stoppers are ideally suited for use with glass or plastic volumetric flasks and measuring cylinders etc. which have longer 'B' length sockets.
Large head provides a good grip and gives protection if glassware is accidently knocked over.
Balení: 10/package
Specifikace
  • NZ:
    14/23
  • Barva:
    Bílá
  • Materiál:
    PE