Orders LinkContactUsLinkComponent
Bulk material, Hydromatrix™
Bulk material, Hydromatrix™
Hydromatrix™ bulk material, 1 kg
Katalogové číslo VARI198003
Dodavatel:   VARIAN
Bulk material, Hydromatrix™
Katalogové číslo VARI198003
Dodavatel:  VARIAN
Číslo CAS:  
Bulk material, Hydromatrix™
Hydromatrix™ bulk material, 1 kg
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
10 618,74 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 kg
Product Details & Documents
SLE products use a broad-performance, inert diatomaceous earth sorbent for rapid, general sample preparation.
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    1 kg
  • Popis:
    Hydromatrix™ bulk material
Specifikace