Accessories
37, Bottle neck adapter, threaded PTFE, O.Ø 40 mm for 520/521 models
Katalogové číslo SOCOGLT40
Dodavatel:   Socorex Isba
Accessories
Katalogové číslo SOCOGLT40
Dodavatel:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
37, Bottle neck adapter, threaded PTFE, O.Ø 40 mm for 520/521 models
Přejít na:
Price
3 200,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Popis:
    Bottle neck adapter, threaded PTFE, O.Ø 40 mm for 520/521 models
  • Sekvence:
    37