Accessories
35, Bottle neck adapter, threaded PTFE, O.Ø 36 mm
Katalogové číslo SOCOGLT36
Dodavatel:   Socorex Isba
Accessories
Katalogové číslo SOCOGLT36
Dodavatel:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
35, Bottle neck adapter, threaded PTFE, O.Ø 36 mm
Přejít na:
Price
3 200,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Bottle neck adapter, threaded PTFE, O.Ø 36 mm
  • Sekvence:
    35