Orders LinkContactUsLinkComponent
Ion selective half-cell electrodes
04, 1×10-6...1 mol/l, 2 - 12, 0...+50 °C, DX240-Ca²⁺, 2 mol/l MgSO₄, Ca²⁺
Katalogové číslo 662-2805
Dodavatel:   Mettler - Toledo
Ion selective half-cell electrodes
Katalogové číslo 662-2805
Dodavatel:  Mettler - Toledo
Ion selective half-cell electrodes
Ion selective half-cell electrodes
04, 1×10-6...1 mol/l, 2 - 12, 0...+50 °C, DX240-Ca²⁺, 2 mol/l MgSO₄, Ca²⁺
Price
35 080,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These ion selective half cells with solid-state membrane allow a quick and easy determination of concentration and activity of a variety of dissolved ions and gases.
  • Modular and versatile ion selective half cells consisting of a universal shaft and a ion specific, exchangeable membrane
  • Conform to RoHS (‘Restriction of Hazardous Substances’ in electrical and electronic equipment) and WEEE (‘Waste Electrical and Electronic Equipment’)
 : Membrane kits available separately.
Specifikace
  • Koncentrace:
    1×10-6...1 mol/l
  • Určeno pro:
    Ca²⁺
  • Type:
    DX240-Ca²⁺
  • Sekvence:
    04
  • Elektrolyt:
    2 mol/l MgSO₄
  • Tepl.:
    0...+50 °C
  • pH:
    2 - 12
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Membrane kit for DX280-Br⁻
    Membrane kit for DX280-Br⁻
    662-2767
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 19 410,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Membrane kit for DX240-Ca²⁺
    Membrane kit for DX240-Ca²⁺
    662-2770
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 19 410,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Membrane kit for DX239-K⁺
    Membrane kit for DX239-K⁺
    662-2771
    05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 19 120,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Membrane kit for DX262-NO₃⁻
    Membrane kit for DX262-NO₃⁻
    662-2772
    06
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 19 840,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Membrane kit for DX235-Cl⁻
    Membrane kit for DX235-Cl⁻
    662-2768
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 19 410,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Membrane kit for DX219-F⁻
    Membrane kit for DX219-F⁻
    662-2769
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 19 550,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Membrane kit for DX218-NH₄⁺
    Membrane kit for DX218-NH₄⁺
    662-2773
    07
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 19 410,00 Kč