Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer powder pillows
04, 9,00, ±0,02, Boritan, Bezbarvá, 25 °C, 50
Katalogové číslo HACH1410766
Dodavatel:   Hach
Buffer powder pillows
Katalogové číslo HACH1410766
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
Buffer powder pillows
Buffer powder pillows
04, 9,00, ±0,02, Boritan, Bezbarvá, 25 °C, 50
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
2 400,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 KS
Product Details & Documents
The unit-dose powder pillows assure buffer freshness and eliminate the possibility of contamination. Each powder pillow prepares 50 ml of buffer solutions of respective pH.
  • Fresh and reliable
  • No danger of contamination
  • Traceable to NIST standards
 : The buffer pillows are delivered in an airtight container and are supplied with a certificate of conformity.
Specifikace
Specifikace
  • Typ pH pufru:
    Boritan
  • Bal.:
    50
  • Referenční teplota:
    25 °C
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Sekvence:
    04
  • Přesnost pH:
    ±0,02
  • Hodnota pH:
    9,00
Specifikace