Orders LinkContactUsLinkComponent
Soil scoops
Soil scoops
03, 10 g
Katalogové číslo HACH2657210
Dodavatel:   Hach
Soil scoops
Katalogové číslo HACH2657210
Dodavatel:  Hach
Soil scoops
Soil scoops
03, 10 g
Přejít na:
Price
1 340,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Plastic soil scoops with metered bowls.
Specifikace
  • Kapacita:
    10 g
  • Sekvence:
    03