Orders LinkContactUsLinkComponent
Soil scoops
Soil scoops
02, 5 g
Katalogové číslo HACH2657205
Dodavatel:   Hach
Soil scoops
Katalogové číslo HACH2657205
Dodavatel:  Hach
Soil scoops
Soil scoops
02, 5 g
Přejít na:
Price
1 340,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Plastic soil scoops with metered bowls.
Specifikace
  • Kapacita:
    5 g
  • Sekvence:
    02