Orders LinkContactUsLinkComponent
Nalgene™ Screw Caps
Nalgene™ Screw Caps
04, Linerless, 28-415, Přírodní, PP
  215-1236
   Low Manufacturing Impact
Nalgene™ Screw Caps
  215-1236
   Low Manufacturing Impact
Nalgene™ Screw Caps
Nalgene™ Screw Caps
04, Linerless, 28-415, Přírodní, PP
7 870,00 Kč
1 * 500 KS
PP, coloured.
  • Very good chemical resistance
  • Heat resistant up to 135 °C
  • Autoclavable
Screw caps without inserts for Nalgene® narrow and wide mouth bottles, as well as Erlenmeyer flasks with thread.
  • Velikost víčka:
    28-415
  • Barva:
    Přírodní
  • Popis:
    Linerless
  • Materiál:
    PP
  • Sekvence:
    04
  • Cat. No.:
    215-1236
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact