Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscope slides, Menzel Gläser
Microscope slides, Menzel Gläser
03, Slides without frosted end, glass in cellophane, 1 mm, 76×26 mm
Katalogové číslo 631-0701
Dodavatel:   Epredia
Microscope slides, Menzel Gläser
Katalogové číslo 631-0701
Dodavatel:  Epredia
Microscope slides, Menzel Gläser
Microscope slides, Menzel Gläser
03, Slides without frosted end, glass in cellophane, 1 mm, 76×26 mm
Přejít na:
Price
106,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 KS
Product Details & Documents
These microscope slides are available plain or with one frosted end.
  • Pre-washed and polished
Conform to ISO 8037/I
Certifications: ISO 8037/I
Specifikace
  • Popis:
    Slides without frosted end, glass in cellophane
  • D׊:
    76×26 mm
  • Sekvence:
    03
  • Tloušťka:
    1 mm