Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® II, M492
Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® II, M492
Zelená
Katalogové číslo 720-0911
Dodavatel:   Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® II, M492
Katalogové číslo 720-0911
Dodavatel:  Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® II, M492
Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® II, M492
Zelená
Přejít na:
Price
6 460,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.500 KS
Product Details & Documents
Acetal polymer.
  • Resistant to the chemical action of histological solvents
  • Flow-through slots maximise fluid exchange
  • Integral lid
  • Anterior writing area at 45° angle to enable use with leading cassette labelling instruments
Specifikace
  • Barva:
    Zelená