Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® I, M490
Šedá
Katalogové číslo 720-0894
Dodavatel: Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® I, M490
Katalogové číslo 720-0894
Dodavatel: Simport Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Acetal polymer.
- Resistant to histological solvents
- Flow-through slots maximise fluid exchange and ensure proper drainage
- Integral lid eliminates the need for separate steel lids
- 30° writing angle
Documents
SIMPM490-11_TDS_EN SIMPM490-4_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Barva:Šedá