Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® I, M490
Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® I, M490
Modrá
Katalogové číslo 720-0891
Dodavatel:   Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® I, M490
Katalogové číslo 720-0891
Dodavatel:  Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® I, M490
Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® I, M490
Modrá
Přejít na:
Price
3 340,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.500 KS
Product Details & Documents
Acetal polymer.
  • Resistant to histological solvents
  • Flow-through slots maximise fluid exchange and ensure proper drainage
  • Integral lid eliminates the need for separate steel lids
  • 30° writing angle
Documents
Specifikace
  • Barva:
    Modrá