Orders LinkContactUsLinkComponent
Embedding cassettes, M480
Embedding cassettes, M480
12, Šedá
Katalogové číslo 720-0839
Dodavatel:   Simport Scientific
Embedding cassettes, M480
Katalogové číslo 720-0839
Dodavatel:  Simport Scientific
Embedding cassettes, M480
Embedding cassettes, M480
12, Šedá
Price
4 370,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.500 KS
Product Details & Documents
Disposable plastic tissue cassettes are suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding, and sectioning procedures.
  • Resistant to all commonly used histological solvents
  • Designed to accept standard metal lids (M481)
  • Slanted writing surface (45° angle) accepts markings easily
Different colours available.
Specifikace
  • Barva:
    Šedá
  • Sekvence:
    12
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Barva
    Dostupnost
    Price
  • 720-0403
    13
    Stříbrná
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 KS - 2 260,00 Kč