Sample cups for auto analyser
02, For Genseac autoanalysers, 0,5 ml
Katalogové číslo KIMA18153
Dodavatel: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Přejít na:
Product Details & Documents
Cups made of PS for auto analyser.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Specifikace
- Kapacita:0,5 ml
- Popis:For Genseac autoanalysers
- Sekvence:02