Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
Blunt, 118 mm
Katalogové číslo 232-2000
Dodavatel:   KARTELL
Forceps
Katalogové číslo 232-2000
Dodavatel:  KARTELL
Forceps
Forceps
Blunt, 118 mm
Přejít na:
Price
538,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Polyoxymethylene (POM), yellow. Multipurpose forceps for a wide range of applications.
  • Good chemical resistance, not suitable for use with strong acids and solvents
  • Autoclavable
  • Robust, pliable, self-sprung
Specifikace
  • Type:
    Blunt
  • Délka:
    118 mm