Orders LinkContactUsLinkComponent
Tilt Storage Boxes
Tilt Storage Boxes
07, 6 drawers, Béžová, 600×91×113 mm
Katalogové číslo 216-4358
Dodavatel:   MULTIROIR
Tilt Storage Boxes
Katalogové číslo 216-4358
Dodavatel:  MULTIROIR
Tilt Storage Boxes
Tilt Storage Boxes
07, 6 drawers, Béžová, 600×91×113 mm
Přejít na:
Price
1 520,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
ABS.
Each element contains a number of removable transparent drawers suitable for a wide range of items.
  • Non toxic, suitable for use with foodstuffs
  • Strong outer body high impact polystyrene plastic and inner compartments
  • Can be fixed directly to the wall
Documents
Specifikace
  • Barva:
    Béžová
  • Popis:
    6 drawers
  • Sekvence:
    07
  • Š×H×V:
    600×91×113 mm