Flat spatula, conical
Nerezová ocel, 120 mm, 15/25 mm
Katalogové číslo NICK2122
Dodavatel: NICKEL ELECTRO
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel or pure nickel (99,6%). Multipurpose spatula for a wide range of uses.
- Excellent chemical resistance
- Excellent thermal resistance
- Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Specifikace
- Popis:Nerezová ocel
- Délka:120 mm
- Šířka čepele:15/25 mm