Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort rods, without thread
Retort rods, without thread
12, 13 mm, 750 mm
Katalogové číslo BOCH5182
Dodavatel:   BOCHEM
Retort rods, without thread
Katalogové číslo BOCH5182
Dodavatel:  BOCHEM
Retort rods, without thread
Retort rods, without thread
12, 13 mm, 750 mm
Přejít na:
Price
807,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Rods for stand bases
  • Without thread
Specifikace
  • Ø:
    13 mm
  • Délka:
    750 mm
  • Sekvence:
    12