Retort rods, with M10 thread
12, 13 mm, 750 mm, M10
Katalogové číslo BOCH5172
Dodavatel: BOCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
- Rods for stand bases
- M10 thread
Specifikace
- Ø:13 mm
- Závit:M10
- Délka:750 mm
- Sekvence:12