Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort rods, without thread
Retort rods, without thread
06, 12 mm, 1250 mm
Katalogové číslo BOCH5124
Dodavatel:   BOCHEM
Retort rods, without thread
Katalogové číslo BOCH5124
Dodavatel:  BOCHEM
Retort rods, without thread
Retort rods, without thread
06, 12 mm, 1250 mm
Přejít na:
Price
1 030,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Rods for stand bases
  • Without thread
Specifikace
  • Ø:
    12 mm
  • Délka:
    1250 mm
  • Sekvence:
    06