Orders LinkContactUsLinkComponent
Clamps
Clamps
25 mm
Katalogové číslo 241-1110
Dodavatel:   BOCHEM
Clamps
Katalogové číslo 241-1110
Dodavatel:  BOCHEM
Clamps
Clamps
25 mm
Přejít na:
Price
644,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Jaws are covered with a layer of cork to protect clamped items
  • Without bosshead for fixing to stand
  • Wing screws for rapid, easy clamping
DIN 12894
Certifications: DIN 12894
Specifikace
  • Upínací šířka:
    25 mm