Orders LinkContactUsLinkComponent
Bossheads for frames, 90°
Bossheads for frames, 90°
13 mm, Popouštěné lité železo, pochromované
Katalogové číslo 241-7186
Dodavatel:   BOCHEM
Bossheads for frames, 90°
Katalogové číslo 241-7186
Dodavatel:  BOCHEM
Bossheads for frames, 90°
Bossheads for frames, 90°
13 mm, Popouštěné lité železo, pochromované
Přejít na:
Price
296,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
For rods up to 13 mm.
  • Angle: 90°
  • Heart screws
Specifikace
  • Upínací šířka:
    13 mm
  • Materiál:
    Popouštěné lité železo, pochromované