Bossheads
Thumb screw, chromed, 16,5 mm, Popouštěné lité železo, pochromované
241-7179
: BOCHEM
Clamping range up to 16 mm.
- Angle: 90 + 180°
- For quick, easy assembly
- Upínací šířka:16,5 mm
- Popis:Thumb screw, chromed
- Materiál:Popouštěné lité železo, pochromované