Orders LinkContactUsLinkComponent
Hoffmann pinch cocks
07, 45 mm
  229-0074
 :   BOCHEM
Hoffmann pinch cocks
  229-0074
 :  BOCHEM
Hoffmann pinch cocks
Hoffmann pinch cocks
07, 45 mm
233,00 Kč
1 * 1 KS
Nickel-plated brass, with flap.
  • Sekvence:
    07
  • Šířka proužku:
    45 mm