Mechanical Interval Timers
03, Časovač, 120 min, s alarmem, může být položen/postaven na stole nebo může být zavěšen, Bílá
Katalogové číslo HECH41974040
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Interval timers with 60 or 120 minutes timing capacity.
- Alarm (3 to 8 seconds)
- Easy operation
- For hanging, standing or lying
Specifikace
- Barva:Bílá
- Popis:Časovač, 120 min, s alarmem, může být položen/postaven na stole nebo může být zavěšen
- Sekvence:03