Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample storage convenience kits
Sample storage convenience kits
04, Convenience kits, 4,00 ml, 15×45 mm, Ano, Open top, PP, Černá, White PTFE/clear silicone, 0,01/0,05"
Katalogové číslo NSCAB7990-2
Sample storage convenience kits
Katalogové číslo NSCAB7990-2
Sample storage convenience kits
04, Convenience kits, 4,00 ml, 15×45 mm, Ano, Open top, PP, Černá, White PTFE/clear silicone, 0,01/0,05"
Přejít na:
Price
1 790,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
These sample storage unassembled convenience kits save time during sample preparation.
  • Solid top convenience kits include matched quantities of vials and screw caps with pre-assembled septa
  • Open top convenience kits contain shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa in polybags
Specifikace
  • Čepice součástí:
    Ano
  • Materiál uzávěru:
    PP
  • Ø×H:
    15×45 mm
  • Septum:
    White PTFE/clear silicone
  • Kapacita:
    4,00 ml
  • Popis:
    Convenience kits
  • Sekvence:
    04
  • Tloušťka:
    0,01/0,05"
  • Typ víčka:
    Open top
  • Barva víčka:
    Černá