Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
10, 250 ml, 260 mm
Katalogové číslo 231-0069
Dodavatel:   KARTELL
Measuring scoops
Katalogové číslo 231-0069
Dodavatel:  KARTELL
Measuring scoops
Measuring scoops
10, 250 ml, 260 mm
Přejít na:
Price
1 360,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 6 KS
Product Details & Documents
PP, white. With flat, bevelled end and reinforced handle.
  • Excellent chemical resistance, unbreakable
  • Heat resistant up to 130 °C, autoclavable
  • The capacity of the scoop is stamped into the handle for easy reading
Specifikace
  • Kapacita:
    250 ml
  • Délka:
    260 mm
  • Sekvence:
    10