Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
Measuring scoops
04, 25 ml, 137 mm
Katalogové číslo 231-0067
Dodavatel:   KARTELL
Measuring scoops
Katalogové číslo 231-0067
Dodavatel:  KARTELL
Measuring scoops
Measuring scoops
04, 25 ml, 137 mm
Přejít na:
Price
560,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 12 KS
Product Details & Documents
PP, white. With flat, bevelled end and reinforced handle.
  • Excellent chemical resistance, unbreakable
  • Heat resistant up to 130 °C, autoclavable
  • The capacity of the scoop is stamped into the handle for easy reading
Specifikace
  • Kapacita:
    25 ml
  • Délka:
    137 mm
  • Sekvence:
    04