Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, straight bore
02, 2,5 mm, 9 mm
Katalogové číslo BIBBSSD103
Dodavatel:   SciLabware
Stopcocks, straight bore
Katalogové číslo BIBBSSD103
Dodavatel:  SciLabware
Stopcocks, straight bore
Stopcocks, straight bore
02, 2,5 mm, 9 mm
Price
521,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Straight bore stopcock, made of borosilicat glass 3.3, with plain arm and interchangeable glass key.
  • Glass stopcocks which meet the specifications of DIN 12541
  • Leakage rate meets the requirements of DIN 12540
 : Supplied complete with key retaining device.
Specifikace
  • Ø otvoru:
    2,5 mm
  • Sekvence:
    02
  • Pro zkumavky s vnějš. Ø:
    9 mm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Ø otvoru
    Dostupnost
    Price
  • Replacement keys, for 12,5 mm Ø
    Replacement keys, for 12,5 mm Ø
    BIBBSSD102K
    01
    1,5 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 787,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Ø otvoru
    Dostupnost
    Price
  • Replacement keys, for 14,5 mm Ø
    Replacement keys, for 14,5 mm Ø
    BIBBSSD104K
    02
    4,0 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 753,00 Kč