Orders LinkContactUsLinkComponent
Flasks, pear shaped
Flasks, pear shaped
100 ml, 14/23 NS, 135 mm, 58 mm
Katalogové číslo 212-0595
Dodavatel:   SciLabware
Flasks, pear shaped
Katalogové číslo 212-0595
Dodavatel:  SciLabware
Flasks, pear shaped
Flasks, pear shaped
100 ml, 14/23 NS, 135 mm, 58 mm
Přejít na:
Price
850,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Ideal for semi-micro distillations. With standard ground joint sleeve and white labelling field.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    58 mm
  • Velikost objímky:
    14/23 NS
  • Kapacita:
    100 ml
  • Výška:
    135 mm