Orders LinkContactUsLinkComponent
Serrefines
Serrefines
04, Serrefine, Curved, 50 mm
Katalogové číslo 221-0052
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Serrefines
Katalogové číslo 221-0052
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Serrefines
Serrefines
04, Serrefine, Curved, 50 mm
Přejít na:
Price
2 290,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These small forceps for clamping a blood vessel are made from stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Curved
  • Popis:
    Serrefine
  • Délka:
    50 mm
  • Sekvence:
    04