Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting scissors
Dissecting scissors
02, Curved, very delicate, sharp/sharp, 115 mm
Katalogové číslo HAMML-HSB021-11
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Dissecting scissors
Katalogové číslo HAMML-HSB021-11
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Dissecting scissors
Dissecting scissors
02, Curved, very delicate, sharp/sharp, 115 mm
Přejít na:
Price
2 810,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Very delicate dissecting scissors made of stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Curved, very delicate, sharp/sharp
  • Délka:
    115 mm
  • Sekvence:
    02