Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide boxes
Slide boxes
002, Slide box, Černá, Wood/cardboard, 25, 150×100×35 mm
Catalog # 630-2773
Supplier:   MARIENFELD
Slide boxes
Catalog # 630-2773
Supplier:  MARIENFELD
Slide boxes
Slide boxes
002, Slide box, Černá, Wood/cardboard, 25, 150×100×35 mm
Price
424,00 Kč
Log in for availability
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Slide boxes with numbered slots and index card.
Specifications
  • Počet sklíček:
    25
  • Barva:
    Černá
  • Popis:
    Slide box
  • Materiál:
    Wood/cardboard
  • Sekvence:
    002
  • Š×H×V:
    150×100×35 mm