Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide boxes
Slide boxes
003, Slide boxes, Černá, Wood/cardboard, 50, 270×100×35 mm
Catalog # 630-2774
Supplier:   MARIENFELD
Slide boxes
Catalog # 630-2774
Supplier:  MARIENFELD
Slide boxes
Slide boxes
003, Slide boxes, Černá, Wood/cardboard, 50, 270×100×35 mm
Price
5 080,00 Kč
Log in for availability
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Slide boxes with numbered slots and index card.
Specifications
  • Počet sklíček:
    50
  • Barva:
    Černá
  • Popis:
    Slide boxes
  • Materiál:
    Wood/cardboard
  • Sekvence:
    003
  • Š×H×V:
    270×100×35 mm