Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide boxes
Slide boxes
004, Slide box, Černá, Wood/cardboard, 100, 270×190×35 mm
Katalogové číslo 630-2775
Dodavatel:   MARIENFELD
Slide boxes
Katalogové číslo 630-2775
Dodavatel:  MARIENFELD
Slide boxes
Slide boxes
004, Slide box, Černá, Wood/cardboard, 100, 270×190×35 mm
Přejít na:
Price
488,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Slide boxes with numbered slots and index card.
Specifikace
  • Počet sklíček:
    100
  • Barva:
    Černá
  • Popis:
    Slide box
  • Materiál:
    Wood/cardboard
  • Sekvence:
    004
  • Š×H×V:
    270×190×35 mm