Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining plates
02, 12, Ø×D: 15×0,8 mm, 89×57×4 mm
Katalogové číslo HECH40624010
Staining plates
Katalogové číslo HECH40624010
Staining plates
Staining plates
02, 12, Ø×D: 15×0,8 mm, 89×57×4 mm
Přejít na:
Price
936,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Glass spot plates with 10 or 12 numbered cavities. For flocculation tests.
Specifikace
  • Poč. jamek:
    12
  • Sekvence:
    02
  • Š×H×V:
    89×57×4 mm
  • Rozměry jamky:
    Ø×D: 15×0,8 mm