Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining plates
Staining plates
01, 10, Ø×D: 14×2 mm, 105×55×5 mm
Katalogové číslo HECH40623010
Staining plates
Katalogové číslo HECH40623010
Staining plates
Staining plates
01, 10, Ø×D: 14×2 mm, 105×55×5 mm
Přejít na:
Price
861,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Glass spot plates with 10 or 12 numbered cavities. For flocculation tests.
Specifikace
  • Poč. jamek:
    10
  • Sekvence:
    01
  • Š×H×V:
    105×55×5 mm
  • Rozměry jamky:
    Ø×D: 14×2 mm