Spore suspensions
03, Bacillus atrophaeus, cell line 9372: spore suspension (24 month shelf life), population 108/0,1 ml - steam sterilisation process
Dodavatel: CROSSTEX
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
- Popis:Bacillus atrophaeus, cell line 9372: spore suspension (24 month shelf life), population 108/0,1 ml - steam sterilisation process
- Sekvence:03