Labels, biohazard
Biohazard labels, Papír, Černá/červená, 127×127 mm
Katalogové číslo 116-2252
Dodavatel: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Přejít na:
Product Details & Documents
Self-adhesive labels with Biohazard pictogram.
- Black markings on a fluorescent red background
Specifikace
- Barva:Černá/červená
- Popis:Biohazard labels
- Rozměry:127×127 mm
- Materiál:Papír