Labels for slides
002, Slide labels on sheets, custom imprint, Papír, Černá na bílé, 11×22 mm
Katalogové číslo 630-1838
Dodavatel: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Přejít na:
Product Details & Documents
These thin labels are suitable for use with microscopy slides.
- Permanent adhesive
- No curling or detaching
Some models can be customised: Imprint can be on the top or bottom of the label
Specifikace
- Barva:Černá na bílé
- Popis:Slide labels on sheets, custom imprint
- Rozměry:11×22 mm
- Materiál:Papír
- Sekvence:002