Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels for slides
007, Slide labels on roll, custom imprint, Papír, Černá na bílé, 22×22 mm, On roll
  630-1835
Labels for slides
  630-1835
Labels for slides
Labels for slides
007, Slide labels on roll, custom imprint, Papír, Černá na bílé, 22×22 mm, On roll
3 130,00 Kč
1 * 1.000 KS
These thin labels are suitable for use with microscopy slides.
  • Permanent adhesive
  • No curling or detaching
Some models can be customised: Imprint can be on the top or bottom of the label
  • Barva:
    Černá na bílé
  • Popis:
    Slide labels on roll, custom imprint
  • Rozměry:
    22×22 mm
  • Materiál:
    Papír
  • Sekvence:
    007
  • Balené:
    On roll