Orders LinkContactUsLinkComponent
Test strips
Test strips
07, pH, pH 4 - 9, TS, 50
Katalogové číslo 705-0189
Dodavatel:   Hach
Test strips
Katalogové číslo 705-0189
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
Test strips
Test strips
07, pH, pH 4 - 9, TS, 50
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
515,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 KS
Product Details & Documents
Simple to handle test strips give an overview of the water quality in just a few seconds. In the laboratory the strips can be used as an initial screening to indicate measuring range or potential problems.
  • Portable - ideal for field testing of surface water
  • Easy to use
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    50
  • Popis:
    pH
  • Sekvence:
    07
  • Typ:
    TS
  • Rozsah:
    pH 4 - 9
Specifikace