Orders LinkContactUsLinkComponent
Dusičnan amonný ≥98.5%, TECHNICAL
4114, Plastic bucket, 5 kg
Katalogové číslo 21277.361
Oxidační
Dodavatel:   VWR Chemicals
Dusičnan amonný ≥98.5%, TECHNICAL
Katalogové číslo 21277.361
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  6484-52-2
Dusičnan amonný ≥98.5%, TECHNICAL
Dusičnan amonný ≥98.5%, TECHNICAL
4114, Plastic bucket, 5 kg
Přejít na:
Číslo CAS:  6484-52-2
Price
3 420,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 kg
Dostupnost některých produktů může být omezena
U některých produktů – například chemikálií nebo zdravotnických prostředků – je pro dokončení objednávky vyžadováno dodatečné ověření účtu, specifická licence nebo zákaznická dokumentace Další informace
Product Details & Documents
  • Číslo CAS:6484-52-2
  • Vzorec:NH₄NO₃
  • MDL číslo:MFCD00011425
  • Molecular Weight:80.04
  • Merck Index:13,00538
  • Bod varu:230 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:169 °C
  • Hustota:1,73 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:229-347-8
  • ADR:5.1,III
  •  :Density: 1,73 g/cm³ (20 °C)
  • UN:1942
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay (calculated on anhydrous):
    Min. 98.5 %
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastic bucket
  • Bal.:
    5 kg
  • Sekvence:
    4114
Specifikace
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation;  additional documentation will be requested for these items prior to shipment.