Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrogendifluorid amonný ≥97%, TECHNICAL
4114, Plastic bucket, 5 kg
  21253.368
Hydrogendifluorid amonný ≥97%, TECHNICAL
  21253.368
 :  1341-49-7
Hydrogendifluorid amonný ≥97%, TECHNICAL
Hydrogendifluorid amonný ≥97%, TECHNICAL
4114, Plastic bucket, 5 kg
 :  1341-49-7
7 640,00 Kč
1 * 5 kg
 :  Ammonium bifluoride, Ammonium hydrogen fluoride
  •  :1341-49-7
  •  :NH₄HF₂
  •  :MFCD00012018
  •  :57.04
  •  :13,00498
  •  :127 °C
  •  :0,8 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :215-676-4
  •  :1727
  •  :8,II
  •  :Density: 0,8 g/cm³ (20 °C)
  • Assay:
    Min. 97 %
  • Typ balení:
    Plastic bucket
  • Bal.:
    5 kg
  • Sekvence:
    4114